Tlačiť
Methyl isocyanoacetate 95% tech.
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO219000250EA 713.69 EUR
ACRO219000250 ACRO219000050
Methyl isocyanoacetate 95% tech.
Methyl isocyanoacetate
Vzorec: C₄H₅NO₂
Mw: 99,09 g/mol
Teplota varu: 75…76 °C (10 mmHg)
Hustota: 1,09 g/cm³
Teplota vzplanutia: 84 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00000006
Číslo CAS: 39687-95-1
EINECS: 254-593-8
OSN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4161 to 1.4191 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %