Tlačiť
Methyl isocyanoacetate 95%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
H31069.03EA 46.63 EUR
H31069.03 H31069.06
Methyl isocyanoacetate 95%
Methyl isocyanoacetate
Vzorec: C₄H₅NO₂
Mw: 99,09 g/mol
Teplota varu: 75…76 °C (10 mmHg)
Hustota: 1,09
Teplota vzplanutia: 84 °C (183 °F)
Číslo MDL: MFCD00000006
Číslo CAS: 39687-95-1
EINECS: 254-593-8
ADR: 8,II