Chcete sa opäť prihlásiť?
N-Boc-ethylenediamine ≥98% may cont up to 5% tert-butanol
Dodávateľ: Alfa Aesar
Nebezpečenstvo
Synonymá: t-boc-N-EDA
Vzorec: C₇H₁₆N₂O₂
MW: 160,22
Teplota varu: 72 °C (0,1 mmHg)
Hustota: 1,016
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191871
Číslo CAS: 57260-73-8
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,III
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle for solids 5 g L19947.06
Glass bottle for solids 25 g L19947.14
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Formula weight 160.22
CAS No. 57260-73-8
Purity 98%
Refractive index 1.4570
Flash point >110°(230°F)
Boiling point 72°/0.1mm
Molecular formula (CH3)3COCONHCH2CH2NH2
MDL No. MFCD00191871
UN No. 2735
Beilstein reference 1932330
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo