Chcete sa opäť prihlásiť?
N-Boc-ethylenediamine
Dodávateľ: MAYBRIDGE
Synonymá: t-boc-N-EDA
Vzorec: C₇H₁₆N₂O₂
MW: 160,22
Číslo MDL: MFCD00191871
Číslo CAS: 57260-73-8
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle for solids 250 mg MAYBAW00372.250
Glass bottle for solids 1 g MAYBAW00372DA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo