Tlačiť
Ethyl glycolate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL364843-5GEA 0 EUR
SIAL364843-5G SIAL364843-25G
Ethyl glycolate, Sigma-Aldrich®
Ethyl glycolate
Vzorec: C₄H₈O₃
Mw: 104,11 g/mol
Číslo MDL: MFCD00021970
Číslo CAS: 623-50-7
EINECS: 210-798-4