Tlačiť
Methyl glycolate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
A17870.06EA 74.29 EUR
A17870.06 A17870.22 A17870.14
Methyl glycolate ≥98%
Methyl glycolate
Vzorec: C₃H₆O₃
Mw: 90,08 g/mol
Teplota varu: 150…151 °C
Hustota: 1,184
Teplota vzplanutia: 67 °C (152 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004667
Číslo CAS: 96-35-5
EINECS: 202-502-7