Tlačiť
Methyl glycolate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL325260-5GEA 50.47 EUR
SIAL325260-5G SIAL325260-25G
Methyl glycolate, Sigma-Aldrich®
Methyl glycolate
Vzorec: C₃H₆O₃
Mw: 90,08 g/mol
Číslo MDL: MFCD00004667
Číslo CAS: 96-35-5
EINECS: 202-502-7