Tlačiť
Diethylcyanamide 99+%
Dodávateľ: Acros Organics
Nebezpečí
ACRO200220100EA 129.83 EUR
ACRO200220100 ACRO200220500
Diethylcyanamide 99+%
Diethylcyanamide
Vzorec: C₅H₁₀N₂
Teplota vzplanutia: 69 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001769
Číslo CAS: 617-83-4
EINECS: 210-532-7
OSN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %