Tlačiť
Diethylcyanamide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
SIAL213810-10GEA 0 EUR
SIAL213810-10G
Diethylcyanamide, Sigma-Aldrich®
Diethylcyanamide
Vzorec: C₅H₁₀N₂
Číslo MDL: MFCD00001769
Číslo CAS: 617-83-4
EINECS: 210-532-7