Tlačiť
Methanesulphonamide 98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
ACRO296110250EA 77.46 EUR
ACRO296110250 ACRO296111000
Methanesulphonamide 98%
Methanesulphonamide
Vzorec: CH₅NO₂S
Mw: 95,13 g/mol
Teplota tavenia: 88…92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007940
Číslo CAS: 3144-09-0
EINECS: 221-553-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
GC ≥97.5 %