Chcete sa opäť prihlásiť?
Methanesulphonamide ≥98%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
Vzorec: CH₅NO₂S
MW: 95,13
Teplota tavenia: 87…93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007940
Číslo CAS: 3144-09-0
EINECS: 221-553-6
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle for solids 250 g A10885.30
Glass bottle for solids 500 g A10885.36
Glass bottle for solids 50 g A10885.18
Glass bottle for solids 10 g A10885.09
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point 87-93° 87-93°
Formula weight 95.13 95.13
CAS No. 3144-09-0 3144-09-0
Purity 98+% 98+%
Molecular formula CH5NO2S CH5NO2S
MDL No. MFCD00007940 MFCD00007940
Beilstein reference 1740835 1740835
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo