Chcete sa opäť prihlásiť?
1-Heptylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran)
Dodávateľ: Alfa Aesar
Nebezpečenstvo
Vzorec: C₇H₁₅ClMg
MW: 158,95
Storage Temperature: Ambient
Číslo CAS: 42092-01-3
UN: 2924
ADR: 3,II
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
500 ml H51173.AP
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Formula weight 158.95
CAS No. 42092-01-3
Molecular formula C7H15ClMg
MDL No. MFCD11553268
UN No. 2924
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo