Chcete sa opäť prihlásiť?
1-Hexylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran)
Dodávateľ: Alfa Aesar
Nebezpečenstvo
Vzorec: C₆H₁₃ClMg
MW: 144,93 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06798087
Číslo CAS: 44767-62-6
ADR: 3,II
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
100 ml H51167.AE
500 ml H51167.AP
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Formula weight 144.93
CAS No. 44767-62-6
Molecular formula C6H13ClMg
MDL No. MFCD06798087
UN No. 2924
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo