Tlačiť
1-Octylmagnesium chloride 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL324566-800MLEA 528 EUR
SIAL324566-800ML SIAL324566-100ML
1-Octylmagnesium chloride 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
1-Octylmagnesium chloride
Vzorec: C₈H₁₇ClMg
Číslo CAS: 38841-98-4
EINECS: 254-147-2
OSN: 2924
ADR: 3,II