Chcete sa opäť prihlásiť?
9-Ethylcarbazole ≥99%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
Vzorec: C₁₄H₁₃N
MW: 195,27
Teplota varu: 166 °C (4 mmHg)
Teplota topenia: 67…71 °C
Teplota vzplanutia: 186 °C (367 °F)
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004967
Číslo CAS: 86-28-2
EINECS: 201-660-4
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
- 250 g A11653.30
- 100 g A11653.22
Glass bottle for solids 1.000 g A11653.0B
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point 67-71°
Formula weight 195.27
CAS No. 86-28-2
Purity 99%
Flash point 186°(367°F)
Boiling point 166°/4mm
Molecular formula C14H13N
MDL No. MFCD00004967
Beilstein reference 148115
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo