Tlačiť
Isopropylboronic acid pinacol ester ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
H33861.06EA 92.87 EUR
H33861.06 H33861.03 H33861.14
Isopropylboronic acid pinacol ester ≥98%
Isopropylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₉H₁₉BO₂
Mw: 170,06 g/mol
Teplota varu: 115 °C (60 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05663856
Číslo CAS: 76347-13-2