Chcete sa opäť prihlásiť?
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid ≥97%
Dodávateľ: Acros Organics
Nebezpečenstvo
Vzorec: C₇H₁₃NO₄S
MW: 207,25
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007522
Číslo CAS: 15214-89-8
EINECS: 239-268-0
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder or chips and/or chunks
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle 250 g ACRO400292500
Glass bottle 50 g ACRO400290500
Glass bottle for solids 5 g ACRO400290050
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo