Chcete sa opäť prihlásiť?
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid ≥98%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Nebezpečenstvo
Vzorec: C₇H₁₃NO₄S
MW: 207,25
Teplota topenia: ∼ 195 °C (dec.)
Hustota: 1,10
Číslo MDL: MFCD00007522
Číslo CAS: 15214-89-8
EINECS: 239-268-0
ADR: 8,III
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1.000 g A18924.0B
250 g A18924.30
50 g A18924.18
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point ca 195° dec.
Formula weight 207.25
CAS No. 15214-89-8
Purity 98%
Storage temperature 2°C to 8°C
Molecular formula C7H13NO4S
MDL No. MFCD00007522
UN No. 2585
Beilstein reference 1946464
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo