Tlačiť
Potassium benzyltrifluoroborate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL563056-1GEA 0 EUR
SIAL563056-1G SIAL563056-5G
Potassium benzyltrifluoroborate, Sigma-Aldrich®
Potassium benzyltrifluoroborate
Vzorec: C₇H₇BF₃K
Mw: 198,0350 g/mol
Číslo MDL: MFCD03427261
Číslo CAS: 329976-73-0