Chcete sa opäť prihlásiť?
(2,6-Dichlorophenyl)acetamide ≥98%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Vzorec: C₈H₇Cl₂NO
Teplota topenia: 216…218 °C
Číslo MDL: MFCD00082745
Číslo CAS: 78433-88-2
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
5 g L12880.06
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point 216-218°
Formula weight 204.06
CAS No. 78433-88-2
Molecular formula C8H7Cl2NO
MDL No. MFCD00082745
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo