Tlačiť
3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid 98%
ACRO334330010EA 97.25 EUR
ACRO334330010 ACRO334330050
3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid 98%
3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₁₀ClNO₂
Mw: 199,64 g/mol
Teplota tavenia: 243…245 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00126370
Číslo CAS: 19947-39-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %