Tlačiť
3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionic acid
MAYBKM08101.1 MAYBKM08101.10
3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionic acid
3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₄
Mw: 210,19 g/mol
Číslo MDL: MFCD00090356
Číslo CAS: 5678-48-8