Tlačiť
3-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
L19800.03EA 114.35 EUR
L19800.03 L19800.MD
3-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
3-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₃
Mw: 195,22 g/mol
Teplota tavenia: 208 °C (rozkl.)
Číslo MDL: MFCD00462569
Číslo CAS: 68208-19-5
EINECS: 000-000-0