Chcete sa opäť prihlásiť?
3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid ≥96%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
Vzorec: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,18
Teplota topenia: 214 °C (dec.)
Číslo MDL: MFCD00181811
Číslo CAS: 325-89-3
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1 g L19799.03
250 mg L19799.MD
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point 214° dec.
Formula weight 183.18
CAS No. 325-89-3
Purity 96%
Storage temperature 2°C to 8°C
Molecular formula C9H10FNO2
MDL No. MFCD00181811
Beilstein reference 3258498
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo