Tlačiť
N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL236071-10GEA 58.49 EUR
SIAL236071-10G
N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediamine, Sigma-Aldrich®
N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediamine
Vzorec: C₁₆H₁₆N₂O₂
Mw: 268,31 g/mol
Číslo MDL: MFCD00002244
Číslo CAS: 94-93-9
EINECS: 202-376-3