Chcete sa opäť prihlásiť?
3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate ≥98%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
Vzorec: C₁₆H₃₈O₅Si₄
MW: 422,82
Teplota varu: 112…115 °C (0,2 mmHg)
Hustota: 0,930
Teplota vzplanutia: 201 °C (393 °F)
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00053871
Číslo CAS: 17096-07-0
EINECS: 241-165-0
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
100 g L16682.22
25 g L16682.14
5 g L16682.06
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Formula weight 422.82
CAS No. 17096-07-0
Purity 98%
Refractive index 1.4175
Flash point 201°(393°F)
Boiling point 112-115°/0.2mm
Molecular formula C16H38O5Si4
MDL No. MFCD00053871
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo