Tlačiť
2-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
MAYBAC35952.1 MAYBAC35952.250
2-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
2-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BO₄
Mw: 179,9657 g/mol
Číslo MDL: MFCD01319043
Číslo CAS: 139962-95-1