Tlačiť
2-Formyl-5-methoxyphenylboronic acid
MAYBAC35953.1 MAYBAC35953.250
2-Formyl-5-methoxyphenylboronic acid
2-Formyl-5-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BO₄
Mw: 179,9657 g/mol
Číslo MDL: MFCD03001335
Číslo CAS: 40138-18-9