Tlačiť
4-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL523674-5GEA 0 EUR
SIAL523674-5G SIAL523674-1G
4-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₅BO₂Si
Mw: 194,1100 g/mol
Číslo MDL: MFCD00093348
Číslo CAS: 17865-11-1