Tlačiť
Potassium-4-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate ≥96%
Varování
H53232.03 H53232.06
Potassium-4-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate ≥96%
Potassium-4-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Vzorec: C₇H₇BF₃KO₂S
Mw: 262,09 g/mol
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115738
Číslo CAS: 850623-40-4