Tlačiť
3-Bromo-4-isopropoxy-5-methoxybenzonitrile ≥98%
Nebezpečí
H50615.03EA 334.42 EUR
H50615.03
3-Bromo-4-isopropoxy-5-methoxybenzonitrile ≥98%
3-Bromo-4-isopropoxy-5-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₂BrNO₂
Mw: 270,13 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02256549
Číslo CAS: 515848-62-1
OSN: 3439
ADR: 6.1,III