Tlačiť
Ethyl-3-formylbenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
H50945.03EA 434.54 EUR
H50945.03 H50945.MD
Ethyl-3-formylbenzoate ≥98%
Ethyl-3-formylbenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
Mw: 178,19 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08064275
Číslo CAS: 33745-47-0