Chcete sa opäť prihlásiť?
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile ≥97%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Nebezpečenstvo
Vzorec: C₈H₃ClF₃NO
MW: 221,57
Teplota topenia: 39…41 °C
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631557
Číslo CAS: 129604-26-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1 g B23362.03
5 g B23362.06
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point 39-41°
Formula weight 221.57
CAS No. 129604-26-8
Purity 97+%
Molecular formula C8H3ClF3NO
MDL No. MFCD01631557
UN No. 3439
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo