Tlačiť
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid ≥97%
Varování
H33114.03EA 67.21 EUR
H33114.03 H33114.06
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid ≥97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₆ClFO₃
Mw: 204,59 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19687204
Číslo CAS: 1169870-80-7