Tlačiť
3,4-Diaminobenzhydrazide 98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
L05263.03EA 76.1 EUR
L05263.03
3,4-Diaminobenzhydrazide 98%
3,4-Diaminobenzhydrazide
Vzorec: C₇H₁₀N₄O
Mw: 166,18 g/mol
Teplota tavenia: 148…150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017069
Číslo CAS: 103956-09-8