Tlačiť
Methyl-4-aminosalicylate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
45520.22EA 343.85 EUR
45520.22
Methyl-4-aminosalicylate ≥97%
Methyl-4-aminosalicylate
Vzorec: C₈H₉NO₃
Mw: 167,18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00088091
Číslo CAS: 4136-97-4
EINECS: 223-958-3