Methyl-4-aminosalicylate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Varování
|
45520.22EA
343.85
EUR
45520.22
Methyl-4-aminosalicylate ≥97%
Methyl-4-aminosalicylate
Vzorec:
C₈H₉NO₃ Mw: 167,18 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00088091 Číslo CAS: 4136-97-4 EINECS: 223-958-3 |