Tlačiť
Methyl-4-aminosalicylate
Dodávateľ: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0073.09EA 552.06 EUR
PROOMM0073.09
Methyl-4-aminosalicylate
Methyl-4-aminosalicylate
Vzorec: C₈H₉NO₃
Mw: 167,18 g/mol
Číslo MDL: MFCD00088091
Číslo CAS: 4136-97-4
EINECS: 223-958-3