Chcete sa opäť prihlásiť?
Methyl-4-methoxysalicylate ≥98%
Dodávateľ: Acros Organics
Vzorec: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18
Teplota topenia: 49…53 °C
Teplota vzplanutia: >112 °C
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008424
Číslo CAS: 5446-02-6
EINECS: 226-657-5
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle 10 g ACRO174270100
Glass bottle 50 g ACRO174270500
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Flash point >112°C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo