Chcete sa opäť prihlásiť?
Methyl thiosalicylate ≥97%
Dodávateľ: Acros Organics
Pozor
Vzorec: C₈H₈O₂S
MW: 168,21
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060678
Číslo CAS: 4892-02-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to light green Liquid
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle 25 g ACRO369600250
Glass bottle 5 g ACRO369600050
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo