Chcete sa opäť prihlásiť?
Bis(2-methoxyethyl)phthalate ≥96%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Nebezpečenstvo
Vzorec: C₁₄H₁₈O₆
MW: 282,29
Teplota varu: 340 °C
Hustota: 1,17
Teplota vzplanutia: 185 °C (365 °F)
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042842
Číslo CAS: 117-82-8
EINECS: 204-212-6
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
- 50 g 44089.18
Glass bottle for solids 250 g 44089.30
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Density 1.17
Formula weight 282.29
CAS No. 117-82-8
Purity 96%
Refractive index 1.503
Flash point 185°(365°F)
Physical form Liquid
Boiling point 340°
Molecular formula C14H18O6
MDL No. MFCD00042842
Beilstein reference 2056929
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo