Tlačiť
Sodium 4-aminosalicylate dihydrate
EDQMY0000300EA 264.2 EUR
EDQMY0000300
Sodium 4-aminosalicylate dihydrate
Sodium-4-aminosalicylate dihydrate
Vzorec: C₇H₆NNaO₃·2H₂O
Mw: 211,14 g/mol (175,12 anhy)
Číslo MDL: MFCD00064392
Číslo CAS: 6018-19-5
EINECS: 205-091-2