Tlačiť
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
H26180.06EA 246.45 EUR
H26180.06 H26180.03 H26180.14
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride ≥98%
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₇H₈ClF₃N₂O
Mw: 228,60 g/mol
Teplota tavenia: ∼ 225 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00053033
Číslo CAS: 133115-72-7
EINECS: None