Chcete sa opäť prihlásiť?
Lithium 3,5-diiodosalicylate monohydrate ≥95%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
Vzorec: C₇H₃I₂LiO₃·1H₂O
MW: 413,86 (395,85 anhy)
Číslo MDL: MFCD00156142
Číslo CAS: 653-14-5
EINECS: 211-496-5
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
100 g A15784.22
25 g A15784.14
5 g A15784.06
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Formula weight 413.86 (395.85anhy)
CAS No. 653-14-5
Purity 95%
Storage temperature -30°C to -10°C
Molecular formula C7H3I2LiO3.xH2O
MDL No. MFCD00156142
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo