Chcete sa opäť prihlásiť?
3-Amino-4-methoxyphenylsulphonyl fluoride ≥97%
Dodávateľ: Acros Organics
Nebezpečenstvo
Vzorec: C₇H₈FNO₃S
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007417
Číslo CAS: 498-74-8
EINECS: 207-870-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to brown Crystalline solid
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle 25 g ACRO148330250
Glass bottle 10 g ACRO148330100
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo