Tlačiť
3-Amino-4-methoxyphenylsulphonyl fluoride ≥97%
B21427.09EA 61.61 EUR
B21427.09
3-Amino-4-methoxyphenylsulphonyl fluoride ≥97%
3-Amino-4-methoxyphenylsulphonyl fluoride
Vzorec: C₇H₈FNO₃S
Mw: 205,2100 g/mol
Teplota tavenia: 60…63 °C
Číslo MDL: MFCD00007417
Číslo CAS: 498-74-8
EINECS: 207-870-2
OSN: 3261
ADR: 8,II