Tlačiť
Salicylaldehyde hydrazone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
B22878.22EA 320.98 EUR
B22878.22 B22878.06 B22878.14
Salicylaldehyde hydrazone ≥98%
Salicylaldehyde hydrazone
Vzorec: C₇H₈N₂O
Mw: 136,15 g/mol
Teplota tavenia: 95…98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007626
Číslo CAS: 3291-00-7
EINECS: 221-953-0