Tlačiť
2-Mercapto-4-phenylthiazole ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
L05829.06EA 105.68 EUR
L05829.06 L05829.14
2-Mercapto-4-phenylthiazole ≥98%
2-Mercapto-4-phenylthiazole
Vzorec: C₉H₇NS₂
Mw: 193,30 g/mol
Teplota tavenia: 172…175 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014508
Číslo CAS: 2103-88-0
EINECS: 218-274-7