Chcete sa opäť prihlásiť?
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde ≥97%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Vzorec: C₁₂H₁₄OSi
Teplota topenia: 48…53 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Číslo MDL: MFCD04039984
Číslo CAS: 77123-58-1
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1 g H55309.03
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point 48-53°
Formula weight 202.33
CAS No. 77123-58-1
Purity 97%
Flash point >110°(230°F)
Molecular formula C12H14OSi
MDL No. MFCD04039984
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo