Tlačiť
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
L15193.06EA 155.76 EUR
L15193.06 L15193.03
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid ≥98%
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₃
Mw: 151,96 g/mol
Teplota tavenia: 93…98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01317846
Číslo CAS: 87199-15-3