Tlačiť
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL512834-10GEA 285.49 EUR
SIAL512834-10G
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₃
Mw: 151,96 g/mol
Číslo MDL: MFCD01317846
Číslo CAS: 87199-15-3